주요 문서
W2751
Plastic square weighing boats
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
동의어(들):
Plastic weights, Weighing trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
polystyrene
포장
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
접시 길이 × 너비
43 mm × 43 mm
크기
43 mm × 43 mm × 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)