주요 문서
Z239119
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 40 mm × 31 mm × 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.71
material
oblong
polystyrene
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이 × 높이
40 mm × 31 mm × 8 mm
접시 길이 × 너비
31 mm × 40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)