material
aluminum
포장
pack of 100 (Dishes supplied in flip top vial)
제조업체/상표
LevGo Inc
직경 × 높이 × 두께
25 mm × 3.59 mm × 0.038 mm
중량
53 mgEach boat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for microbalances, organic micro elementary / thermal analysis, and pharmaceutical use.
- Made of Ultra High Vacuum (UVH) Foil - “A” wettable and completely free from oils normally found on other grades of aluminum foil.
- Foil meets ASTM B-479, specification 3.1.4 and 10.3.1.
- “Cahn style” accessory pan / disc format
- Compatible with most commercially available analyzers and microbalances
- Foil and Pans are made in the USA
- Packaged 20 or 100 per easy-to-use PP flip top vials - Both the pans and the vials recyclable
법적 정보
smartPans is a trademark of LevGo Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.