주요 문서
HS120258
Modular glove box holder
W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42132201
NACRES:
NB.17
material
plastic
특징
Holds 1 box
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120258
너비 × 길이 × 높이
254 mm × 156 mm × 97 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
  • High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
  • Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
  • Universal fit for most major brands of glove boxes
  • Mounting screws included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)