material
epoxy-coated (wire)
특징
to hold Triple Box Holder- holds 3x glove box
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24739-0003
H × L × width
8.25 in. (210 mm) × 17.5 in. (432 mm) × 4.25 in. (108 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Keep disposable gloves handy with these welded steel wire racks. Select rack to hold one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
특징 및 장점
- Glove box drops into an individual retaining compartment and lifts out easily for replacement
- Retaining compartment internal dimensions are 12.7cmW x 9.5cmD (5 x 3¾")
- Designed for mounting to a vertical surface
- Durable, blue epoxy coated racks are steam autoclavable at 121°C (250°F)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.