주요 문서
CLS5650P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
long
perfluoroalkoxy copolymer
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
포장
pack of 1
case of 5
제조업체/상표
Corning 5650P-250
높이 × O.D.
220 mm × 83 mm
크기
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)