주요 문서
CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.13
material
TPE
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 353085
기술
cryopreservation: suitable
블레이드 길이
1.8 cm
핸들 길이
18 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)