주요 문서
CLS3011
Corning® cell scrapers
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
동의어(들):
cell lifter, cell scraper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.13
무균
sterile
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 3011
블레이드 길이
3.0 cm
핸들 길이
39 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Useful for the mechanical harvesting of cells
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
  • Individually wrapped
  • Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)