주요 문서
C9811
CryoCane aluminum canes
capacity, 5  vial(s)
동의어(들):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103029
NACRES:
NB.22
특징
capacity 5  vial(s)
제조업체/상표
Nalgene 5015-0001
전체 길이
290 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Projections support base of each vial.
법적 정보
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)