주요 문서
HS23210
Clear PVC Cryogenic Cane Sleeve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.12
material
clear PVC
특징
to hold Cryogenic Vial Canes
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23210
직경 × 길이
14.5 mm × 275 mm
일반 설명
The PVC Cryogenic Cane Sleeve adds extra security and sample safety to protect vials in aluminum canes during handling and storage.
특징 및 장점
  • Safe for cryogenic freezing
  • Transparency allows sample identification without removing sleeve
  • More durable than cardboard sleeves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)