분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
주관자
Wyeth
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCCN1CCOCC1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C17H22N2O3/c20-17(16-13-14-5-1-2-6-15(14)22-16)18-7-3-4-8-19-9-11-21-12-10-19/h1-2,5-6,13H,3-4,7-12H2,(H,18,20)
InChI key
KUJQEQAVMNFFAO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CL-82198 is a selective inhibitor of MMP-13 that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. It is also a selective S1′ pocket binder, binding within the entire S1′ pocket of MMP-13, docking with the morpholine ring adjacent to the catalytic zinc atom without zinc chelation.
CL-82198 is a selective inhibitor of MMP-13 that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. It is also a selective S1′ pocket binder.
특징 및 장점
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.