B1427
H-89 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, PKA inhibitor
동의어(들):
N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide dihydrochloride
About This Item
추천 제품
제품명
H-89 dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S.2ClH.H2O/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20;;;/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2;2*1H;1H2/b3-2+;;;
InChI key
GKFFJFGBWAGAFD-HZBIHQSRSA-N
유전자 정보
human ... PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology