C0289
Cholesteryl linoleate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
동의어(들):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-linoleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-linoleate, Cholesteryl 9,12-octadecadienoate, Cholesteryl octadecadienoate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
양식
powder
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable