주요 문서
730238
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linolenate
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45D6H68O2
Molecular Weight:
653.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
InChI key
FYMCIBHUFSIWCE-QDURKTCCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)