주요 문서
93689
Supelco
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
동의어(들):
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D9H6NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.5%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)