52437
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D3H14NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChI key
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable