material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
graduations: no
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-05-C
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
크기
0.5 mL
색상
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® PCR tubes are ideal for use with 96-well blocks.
- Caps provide a leak-proof seal for sample protection from evaporation.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.