material
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-02-FCP-C
Corning
포장
pkg of 10x125strips/cs
크기
0.2 mL
색상
clear
clear
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.