주요 문서
Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
동의어(들):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103037
NACRES:
NB.22
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
graduations: no
포장
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
제조업체/상표
Greiner 682201
기술
PCR: suitable
캡 직경
8.1 mm
용량
0.5 mL
직경
7.2 mm
적합성
suitable for (PCR applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)