주요 문서
AXYHGB1516MC15
Corning® Axygen® 16 well MC comb for use with 15 cm gel system
thickness (1.5 mm)
동의어(들):
gel system accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.15
제조업체/상표
Corning HGB15-16MC-15
두께
(1.5 mm)
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)