제품명
Anti-Actin, N-terminal antibody produced in rabbit, ~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 42 kDa
종 반응성
frog, rat, mouse, chicken, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~0.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using sections of human appendix, mouse heart, and frog skeletal muscle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 2-4 ng/mL using whole extract of rat skeletal muscle
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg2(25365)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- quantitative chromatin immunoprecipitation (qChIP)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2