제품명
Anti-γ-Actin antibody, Mouse monoclonal, clone 2-2.1.14.17, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2-2.1.14.17, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~43 kDa
종 반응성
mouse, chicken, canine, bovine, human, hamster
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of 3T3 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... ACTG1(404122)
chicken ... ACTG1(415296)
human ... ACTG1(71)
mouse ... Actg1(11465)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunofluorescence
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable