결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
AC-40, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 42 kDa
종 반응성
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
기술
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG2(72) , ACTG2(72) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg2(11468) , Actg2(11468) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg2(25365) , Actg2(25365) , Actg2(25365)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable