주요 문서
09014
Sigma-Aldrich
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
동의어(들):
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H32N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
472.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥97.0% (HPCE)
양식
powder
형광
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
suitable as fluorescent NO-sensor
기타 정보
Sensitive fluorescent indicator for nitric oxide, NO, based on rhodamine chromophore; LOD in the region of 10 nM; it is more photostable and emits at longer wave-length than the corresponding derivative of fluorescein (DAF, Cat. No. 41524)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)