D1946
DAF-FM DA
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-Amino-5-(N-methylamino)-3′,6′-bis(acetyloxy)-2′,7′-difluoro-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, Diaminofluorescein-FM diacetate
분석
≥98% (HPLC)
양식
film
저장 조건
desiccated
색상
colorless to yellow
형광
λex 500 nm; λem 515 nm in DMSO
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CNc1ccc2c(c1N)C(=O)OC23c4cc(F)c(OC(C)=O)cc4Oc5cc(OC(C)=O)c(F)cc35
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
InChI key
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research