주요 문서
Z803855
Specac® Omni Cell windows
NaCl, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
NaCl
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
크기
41 mm × 23 mm , rectangular
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specac® Omni Cell windows [NaCl, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)