주요 문서
Z800791
Specac® Omni Cell spacers
set of assorted PTFE spacers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
포장
pkg of 1 ea (2 each size)
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains 10 assorted PTFE spacers for Specac Omni Cells, 2 of each per thickness: 0.05 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, 0.50 mm, 1.00 mm (rectangular).
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)