형식
matrix material
일반 설명
The certified values delivered by this Standard Reference Material (SRM) are intended for use in evaluating methods for measurement of vitamins in dietary supplement tablets and similar matrices and for assigning values to in-house control materials. SRM 3289_cert SRM 3289 _SDS
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.