추천 제품
Grade
reference material
Quality Level
포장
pkg of 50 g
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
관련 카테고리
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.