주요 문서
FAP80469
Metals in rice
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
reference material
Quality Level
포장
pkg of 50 g
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)