주요 문서
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
동의어(들):
Zinc, unalloyed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
BCR326
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)