주요 문서
ERMEC681M
Polyethylene (high level element content)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
ERMEC681M
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
281.5 °F
Flash Point (°C)
138.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)