About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
360.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: ligand
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
P2(CN(CN(C2)c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
InChI key
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.