747270
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylaniline
97%
동의어(들):
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Diethyl[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]phosphine, Ellman Ligand
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(P(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H20NP/c1-5-14(6-2)12-9-7-11(8-10-12)13(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
FMNOWZMFKYVARU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.