63936
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
purum, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
285.36
Beilstein:
2144156
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
grade
purum
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
mp
54-56 °C (lit.)
54-58 °C
작용기
amine
sulfonic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
InChI key
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Stable precursor of O-mesitylenesulfonylhydroxylamine (MSH) — a powerful aminating reagent; review
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Y. Taura et al.
Synthesis, 1-1 (1977)