주요 문서
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
동의어(들):
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
전이 온도
flash point 71 °C
density
1.04 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup