주요 문서
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H47NO5
Molecular Weight:
441.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥85.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
InChI key
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)