49853
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H37NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
359.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NB.21
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (LC/MS)
광학 활성
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.