주요 문서
870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Malonylcarnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870875P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)