주요 문서
46122
Supelco
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt solution
volumetric, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
동의어(들):
Copper diammonium EDTA, Diammonium copper ethylenediaminetetraacetate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20CuN4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
387.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
설명
for ion-selective electrodes
Quality Level
양식
solid
품질
volumetric
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
InChI key
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE)
주의사항
free of precipitate
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)