추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
10 mg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.