D-066
Dehydroepiandrosterone-D5-3-sulfate (DHEAS-D5) (2,2,3,4,4,-D5) sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), Dehydroepiandrosterone-d5-3-sulfate sodium salt (2,2,3,4,4,-d5)
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객