주요 문서
802883
Sigma-Aldrich
Aldosterone-9,11,12,12-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
동의어(들):
T1AM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D4H24O5
Molecular Weight:
364.47
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
InChI key
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)