주요 문서
903469
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19D4H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-KAPMPOEWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)