포장
pkg of 1 × 5 mg (870742P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870742P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H74N7O21P3S/c1-25(2)11-8-12-26(3)13-9-14-27(4)15-10-16-28(5)21-31(50)73-20-19-43-30(49)17-18-44-38(53)35(52)40(6,7)41(54,55)66-67-72(61,62)69-68-71(59,60)63-22-29-34(65-70(56,57)58)33(51)39(64-29)48-24-47-32-36(42)45-23-46-37(32)48/h23-29,33-35,39,51-52,54-55H,8-22H2,1-7H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,59,60)(H,61,62)(H2,42,45,46)(H2,56,57,58)/t26-,27+,28+,29+,33-,34?,35-,39-/m1/s1
InChI key
LKWLNEKCMODJGW-WBEGNQIBSA-N
일반 설명
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.