포장
pkg of 1 × 1 mL (878130C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 878130C
농도
5 mg/mL (878130C-5mg)
지질 유형
bioactive lipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-39(41)47-38(37-46-48(42,43)45-35-33-40)36-44-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,38H,3-16,18,20-37,40H2,1-2H3,(H,42,43)/b19-17-/t38-/m1/s1
InChI key
JJGMGPGKWYLISM-NPBIGWJUSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.