주요 문서
810229P
Avanti
18-NBD 18:1 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} oleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H79N14O20P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1261.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810229P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)