주요 문서
870305P
Avanti
16:0 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870305P, powder
동의어(들):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(ethylene glycol) (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H72O9PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
714.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (870305P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870305P
지질 유형
headgroup modified lipids
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,38H,3-34H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChI key
YDTNKUACKJHTLJ-RUQJKXHKSA-M
애플리케이션
16:0 Ptd Ethylene Glycol or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(ethylene glycol), is suitable for synthesis of lipid-(succinate)-mPEG conjugate, which is used in lipid-polymer hybrid nanoparticles preparation.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870305P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)