주요 문서
870302P
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870302P, powder
동의어(들):
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol) (Sodium Salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H76O9PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
767.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (870302P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870302P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
InChI key
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
일반 설명
18:1 Ptd Ethylene Glycol, also known as 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol), belongs to the family of headgroup modified functionalized lipids.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870302P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)