주요 문서
860793P
Avanti
C20 Galactosyl(ß) Ceramide (d18:1/20:0)
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
D-galactosyl-ß-1,1-N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H85NO8
Molecular Weight:
756.15
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860793P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860793P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)